Principaux documents
T324280
3,4-DIHYDRO-2(1H)-QUINOXALINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.166
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.