Principaux documents
01-1350
Sigma-Aldrich
Acrylonitrile
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonyme(s) :
Vinyl cyanide
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
53.06
Beilstein:
605310
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
1.83 (vs air)
Pression de vapeur
86 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥98.0%
Température d'inflammation spontanée
897 °F
Limite d'explosivité
17 %
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.391 (lit.)
pb
77 °C (lit.)
Pf
−83 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C=CC#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
Clé InChI
NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Application
L′acrylonitrile est employé dans la fabrication des fibres acryliques, des résines (acrylonitrile butadiène-styrène, styrène-acrylonitrile et autres) et les colles nitrile (butadiène-acrylonitrile)
Actions biochimiques/physiologiques
Un carcinogène industriel qui est un carcinogène multisite des rats et probablement également des humains.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
23.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
J Whysner et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 27(3), 217-239 (1998-08-07)
Acrylonitrile (ACN) exposure is associated with tumors in rat brain, Zymbal gland, and mammary gland. Adducts affecting base pairing were formed in isolated DNA exposed in vitro to the ACN metabolite cyanoethylene oxide (CNEO). DNA from liver, which is not
A Léonard et al.
Mutation research, 436(3), 263-283 (1999-06-04)
Acrylonitrile (AN) is an important intermediary for the synthesis of a variety of organic products, such as artificial fibres, household articles and resins. Although acute effects are the primary concern for an exposure to AN, potential genotoxic, carcinogenic and teratogenic
Acrylonitrile and human cancer--an overview.
D Coggon et al.
Scandinavian journal of work, environment & health, 24 Suppl 2, 81-82 (1998-08-26)
Philip Cole et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 52(3), 342-351 (2008-10-18)
Several retrospective cohort epidemiology studies evaluated a number of health outcomes in workers exposed to acrylonitrile (AN). The epidemiology studies included in this review have been published since 1970 and were identified through Ovid and MEDLINE retrieval services using search
N A Esmen
Scandinavian journal of work, environment & health, 24 Suppl 2, 63-70 (1998-08-26)
The reconstruction of worker exposures has been the mainstay of modem industrial epidemiologic studies. In most cases, the researchers are faced with the difficult dilemma created by the scarcity of the exposure measurement data vis-à-vis the demands for refined quantification.