Principaux documents
COUEDTAF-RO
Roche
Cocktails d′inhibiteurs de protéases cOmplete ULTRA, sans EDTA, pastilles en flacons de verre
Tablets provided in glass vials
2 X 10 TABS
405,00 €
6 X 10 TABS
1 010,00 €
405,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 X 10 TABS
405,00 €
6 X 10 TABS
1 010,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.21
405,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Forme
tablet
Utilisation
sufficient for 50 mL (05892953001)
sufficient for 50 mL (06538282001)
Conditionnement
pkg of 2 × 10 tablets (05892953001)
pkg of 6 × 10 tablets (06538282001)
Fabricant/nom de marque
Roche
Solubilité
aqueous buffer: soluble
Absorption
0.4 at 280 nm (1x solution)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Les pastilles cOmplete ULTRA sans EDTA contiennent le cocktail d′inhibiteurs de protéases le plus puissant pour la protection optimale des protéines contre la dégradation. Une pastille cOmplete ULTRA sans EDTA suffit pour un volume de solution d′extraction de 50 ml. Les pastilles cOmplete ULTRA contiennent des inhibiteurs de protéases réversibles et irréversibles. Les pastilles sont fournies en flacons de verre. Elles sont également disponibles en plaquettes alvéolées EASYpack, qui facilitent l′emploi – les pastilles peuvent être dispensées directement dans le tampon, une à la fois, en les poussant en dehors de la plaquette.
Les pastilles cOmplete ULTRA sans EDTA sont identiques aux pastilles cOmplete ULTRA, la seule différence est qu′elles ne contiennent pas d′EDTA ou d′autres agents chélateurs (EGTA, par exemple).
Contenu
Pastilles en flacon de verre. Chaque pastille suffit pour un volume de solution d′extraction de 50 ml.
Spécificité
Inhibition des protéases à sérine et des protéases à cystéine. Pas d'inhibition des métalloprotéases.
Application
Les pastilles de cocktails d′inhibiteurs de protéases cOmplete ULTRA, sans EDTA, en flacons de verre ont été utilisées comme composant :
  • du tampon glacé utilisé dans un essai de radio-immunoprécipitation (RIPA) pour la lyse de cellules de ganglions rétiniens[1]
  • du tampon de lyse pour l′isolement de peptides perméables dans les cellules fusionnés à la GFP (protéine fluorescente verte) produits dans E. coli[2]
  • du tampon d′homogénéisation pour l′isolement de protéines dans les tissus intestinaux de souris[3]
Lors de la lyse des cellules et de la purification, les protéines cibles risquent d′être dégradées par des protéases naturellement présentes dans les cellules. Pour garantir la préparation de protéines de taille complète, les pastilles cOmplete ULTRA sont utilisées pour inhiber une vaste gamme de protéases.[4][5][6] Les rapports d′inhibition de cette nouvelle formulation sont élevés en raison de la gamme étendue d′inhibiteurs par rapport aux pastilles cOmplete standard.
Ce nouveau cocktail d′inhibiteurs de protéases inhibe désormais les protéases aspartiques en plus des sérine et cystéine protéases. Les pastilles cOmplete ULTRA ont été mises au point pour améliorer l′efficacité dans divers types cellulaires. Une performance optimale est garantie dans les lysats de bactéries, de levures, de cellules d′insectes et dans un éventail de lignées cellulaires d′eucaryotes supérieurs.
Ces pastilles ne contiennent pas d′EDTA, et de ce fait n′inhibent pas les métalloprotéinases.
Caractéristiques et avantages
  • Protégez vos protéines d′intérêt.
Choisissez cOmplete ULTRA pour une inhibition encore plus efficace des protéases dans les lysats de cellules eucaryotes, bactériennes et de levure.
  • Ne vous contentez pas de moins.
Tirez parti de 7 inhibiteurs puissants de protéases – plus d′inhibiteurs que dans les autres pastilles sans EDTA.
  • Protégez vos échantillons contre une large gamme de protéases.
Obtenez une inhibition fiable des protéases à sérine, à cystéine et à acide aspartique.
  • Fourni en pastilles pratiques et sûres
Pas besoin de peser de petites quantités d′inhibiteurs individuels pouvant être nocifs. Il suffit d′ajouter une pastille
à vos tampons.
Composants
Mélange breveté de plusieurs inhibiteurs de protéases présentant une large spécificité d'inhibition.
Forme physique
Pastilles en flacon de verre. Chaque pastille suffit pour un volume de solution d′extraction de 50 ml.
Notes préparatoires
Concentration de travail : 1 pastille pour 50 ml de solution d'extraction
Solution de travail : Utilisation
Pousser la pastille délicatement en dehors de la plaquette à travers le papier aluminium à l'aide du pouce (pour éviter de briser la pastille, ne pas utiliser l'ongle).
Préparation de la solution de travail
Une pastille suffit à inhiber l'activité protéolytique dans 50 m de solution d'extraction. En cas d'activité protéolytique extrêmement élevée, il est recommandé d'utiliser 2 à 3 pastilles pour 50 ml de tampon d'extraction. Les pastilles peuvent être ajoutées directement au milieu d'extraction.
Solution mère (2x conc.)
Au lieu d'utiliser une pastille directement dans le lysat, une solution mère 2x peut être préparée selon la procédure suivante :
• Ajoutez une pastille cOmplete ULTRA sans EDTA à 25 ml d'eau bi-distillée dans un tube en PE ou PP.
• Mélangez au vortex pendant 4 min, jusqu'à ce que la pastille soit dissoute.
• La solution mère est prête à utiliser, même si des particu­les très fines sont visibles. Ces particules n'ont aucun effet sur le pouvoir inhibiteur des pastilles.
• La solution mère est stable pendant 4 semaines entre 2 et 8 °C et au moins 4 semaines entre -15 et -25 °C.
• Lors du stockage de la solution mère 2x, les particules peuvent se sédimenter. Mélangez brièvement la solution mère au vortex
Conditions de stockage (solution de travail) : La solution mère dans l'eau est stable pendant 4 semaines entre 2 et 8 °C et au moins 4 semaines entre -15 et -25 °C.
Reconstitution
Soluble dans les tampons aqueux, ou ajouter directement au milieu d′extraction. Pour la solution mère, utiliser de l′eau uniquement.
Autres remarques
Pour la recherche en sciences de la vie uniquement. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Informations légales
cOmplete is a trademark of Roche
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Les clients ont également consulté
Cell-penetrating peptide sequence and modification dependent uptake and subcellular distribution of green florescent protein in different cell lines
Patel SG, et al.
Scientific Reports, 9(1), 6298-6298 (2019)
Strain specific maturation of Dendritic cells and production of IL-1beta controls CD40-driven colitis
Wagner AO, et al.
PLoS ONE, 14(1), e0210998-e0210998 (2019)
George E Gentsch et al.
Cold Spring Harbor protocols, 2014(5), doi:10-doi:10 (2014-05-03)
Chromatin immunoprecipitation (ChIP) combined with genomic analysis techniques provide a global snapshot of protein-DNA interactions in the context of chromatin, yielding insights into which genomic loci might be regulated by the DNA-associated protein under investigation. This protocol describes how to
Ezh2 does not mediate retinal ganglion cell homeostasis or their susceptibility to injury
Cheng L, et al.
Testing, 13(2), e0191853-e0191853 (2018)
Barbara Mosca et al.
Nature communications, 4, 1541-1541 (2013-02-28)
Muscle strength declines with age in part due to a decline of Ca(2+) release from sarcoplasmic reticulum calcium stores. Skeletal muscle dihydropyridine receptors (Ca(v)1.1) initiate muscle contraction by activating ryanodine receptors in the sarcoplasmic reticulum. Ca(v)1.1 channel activity is enhanced
Articles
Get maximum protection after protein isolation by using protease and phosphatase inhibitor cocktail tablets from Roche.
Contenu apparenté
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.