Principaux documents
11836153001
Roche
Cocktails d'inhibiteurs de protéases Mini cOmplete
Tablets provided in a glass vial
Synonyme(s) :
Inhibiteur de protéase
25 TABS
201,00 €
201,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 TABS
201,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
Forme:
tablet
Solubilité:
water: soluble
Température de stockage:
2-8°C
201,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Forme
tablet
Utilisation
sufficient for 25 10mL extraction solution preparations
Conditionnement
vial of 25 tablets
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
tissue processing: suitable
Solubilité
water: soluble
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Les pastilles d′inhibiteurs de protéases Mini cOmplete inhibent un large éventail de protéases à sérine et à cystéine et de métalloprotéases, ainsi que les calpaïnes.
Grâce à leur composition optimisée, les pastilles assurent une excellente inhibition, et conviennent particulièrement bien à la protection des protéines isolées de tissus animaux, de plantes, de levures et de bactéries.
Les pastilles d′inhibiteurs de protéases Mini cOmplete contiennent de l′EDTA ainsi que des inhibiteurs de protéases réversibles et irréversibles.
Spécificité
Permet d′inhiber les protéases à sérine et à cystéine et les métalloprotéases dans des extraits de cellules bactériennes, végétales, de mammifères et de levures.
Application
Le cocktail Mini cOmplete est utilisé pour inhiber les protéases à sérine et à cystéine et les métalloprotéases dans des extraits de cellules bactériennes, végétales, de mammifères et de levures.[1][2][3]
Le cocktail Mini cOmplete contient des inhibiteurs de protéases réversibles et irréversibles. Nous recommandons donc d′ajouter le cocktail Mini cOmplete à tous les tampons et solutions mères normalement protégés par des inhibiteurs de protéases, et pas seulement pendant les étapes de purification initiales.
Le cocktail Mini cOmplete contient de l′EDTA (1 pastille dans 10 ml donne une solution d′EDTA 1 mM). Le tampon d′extraction ne doit donc pas contenir de cations divalents de type Ca2+, Mg2+ ou Mn2+, sous peine de rendre incomplète l′inhibition des métalloprotéases. Si la protéine étudiée est purifiée par IMAC (chromatographie d'affinité sur ions métalliques immobilisés), comme c′est le cas par exemple des protéines de fusion recombinantes avec une étiquette Poly-His, l′EDTA doit être éliminé (par exemple par dialyse) avant de procéder à la chromatographie.
Il est également possible d′utiliser le produit Mini cOmplete sans EDTA. Ces pastilles sont identiques aux pastilles Mini cOmplete, la seule différence étant qu′elles ne contiennent pas d′EDTA ni aucun autre agent chélateur.
Les pastilles Mini cOmplete inhibent l'activité protéolytique de petits volumes d′extraction (jusqu'à 10 ml). Pour des volumes plus importants (jusqu′à 50 ml), nous vous recommandons d′utiliser un autre produit de la gamme cOmplete. Les pastilles cOmplete et Mini cOmplete ont la même composition, les deux types de produits donnent donc des résultats comparables.
Le cocktail d′inhibiteurs de protéases Mini cOmplete a été utilisé comme
constituant :
  • D′un tampon de lyse pour lyser des échantillons de tumeurs gliales[4].
  • D′un tampon d′extraction protéique pour radioimmunoprécipitation (RIPA) pour l′homogénéisation de tissus cardiaques[5].
  • D′un tampon de remise en suspension pour l′homogénéisation de cellules ganglionnaires de la rétine.[6]
Caractéristiques et avantages
Utilisez les pastilles d′inhibiteurs de protéases Mini cOmplete pour protéger vos protéines d′un large éventail de protéases. En seulement quelques minutes, la non inhibition de l′activité protéolytique peut dégrader la protéine que vous avez passé des jours à isoler. Chacune de ces pastilles hydrosolubles contient un mélange d′inhibiteurs de protéases qui inhibe l′activité protéolytique de la plupart des types de cellules, y compris les cellules de levures ou les cellules bactériennes, végétales et animales. Aucune pesée ou mesure n′est nécessaire, ce qui garantit l′uniformité de vos résultats.
  • Facile d'utilisation : il vous suffit de placer une pastille à dissolution rapide dans votre tampon.
  • Protection complète : protégez instantanément vos protéines contre une large gamme de protéases.
  • Souple d'utilisation : protégez les protéines contenues dans les extraits de quasiment n′importe quels tissus ou cellules, y compris ceux d′origine animale, végétale, bactérienne, de levures ou de champignons.
  • Sûr : optez pour des inhibiteurs non toxiques qui ne présentent aucun risque pour vous ou votre entourage.
  • Convient à la purification par IMAC : purifiez les protéines comportant une étiquette poly-histidine avec la résine de purification His-Tag cOmplete.
Conditionnement
Produit expédié dans de la glace ; dans certains cas, les conditions d'expédition peuvent varier d'une région à l'autre.
Composants
Mélange breveté de plusieurs inhibiteurs de protéases présentant une large spécificité inhibitrice.
Qualité
Performances évaluées à l′aide d′un extrait de pancréas.
Forme physique
Pastilles en flacons de verre
Notes préparatoires
Concentration de travail : 1 pastille pour 10 ml de solution d′extraction
Solution de travail : Préparation de la solution de travail
Une pastille d′inhibiteurs de protéases Mini cOmplete suffit à inhiber l′activité protéolytique de 10 ml de solution d′extraction. En cas d′activité protéolytique extrêmement élevée, il est recommandé d′utiliser une pastille pour 7 ml de tampon d′extraction. Les pastilles peuvent être ajoutées directement au milieu d′extraction. Il est également possible de préparer une solution mère (concentrée 7X).
Solution mère (conc. 7X)
Dissoudre une pastille Mini cOmplete dans 1,5 ml d′eau distillée ou 1,5 ml de tampon phosphate 100 mM, pH 7,0.
Conditions de stockage (solution de travail) : La solution mère peut être stockée 1 à 2 semaines entre 2 et 8 °C et au moins 12 semaines entre -15 et -25 °C.
Reconstitution
Soluble dans les tampons aqueux, ou à ajouter directement au milieu d′extraction. Sinon, préparer une solution mère concentrée 7x dans 1,5 ml d′eau ou de tampon phosphate 100 mM à pH 7,0. La solution mère est stable 1 à 2 semaines entre 2 et 8 °C et au moins 12 semaines entre -15 et -25 °C; et peut être utilisée dans les solutions à base de thiols entre 15 et 25 °C.
Informations légales
cOmplete is a trademark of Roche
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Les clients ont également consulté
Paloma Araujo Cavalcante et al.
Infection and immunity, 88(7) (2020-04-29)
Staphylococcus aureus, an important cause of mastitis in mammals, is becoming increasingly problematic due to the development of resistance to conventional antibiotics. The ability of S. aureus to invade host cells is key to its propensity to evade immune defense
Essential role for smooth muscle cell stromal interaction molecule-1 in myocardial infarction.
Mali V, et al.
Journal of Hypertension, 36(2), 377-386 (2018)
Ang Li et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 28(6), 1432-1441 (2020-04-30)
Adeno-associated viral (AAV) vectors are a leading candidate for the delivery of CRISPR-Cas9 for therapeutic genome editing in vivo. However, AAV-based delivery involves persistent expression of the Cas9 nuclease, a bacterial protein. Recent studies indicate a high prevalence of neutralizing antibodies
The N-terminal set-beta protein isoform induces neuronal death
Trakhtenberg EF, et al.
The Journal of biological chemistry, 290(21), 13417-13426 (2015)
Identification of CRKII, CFL1, CNTN1, NME2, and TKT as Novel and Frequent T-Cell Targets in Human IDH-Mutant Glioma
Dettling S, et al.
Clinical Cancer Research, 24(12), 2951-2962 (2018)
Articles
Protease Inhibitor Cocktails maintain and preserve cellular protein composition following cell lysis. When used with CelLytics, they also preserve target protein activity. These cocktails have been optimized for a wide variety of specific applications, ensuring excellent inhibition and ease of use.
Get maximum protection after protein isolation by using protease and phosphatase inhibitor cocktail tablets from Roche.
Contenu apparenté
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.