11585029001
Roche
Chlorure de bleu de nitrotétrazolium
crystals, pkg of 5 g
Synonyme(s) :
Chlorure de p-nitro-bleu de tétrazolium, p-bleu de nitrotétrazolium, Chlorure de 2,2′-bis(4-nitrophényl)-5,5′-diphényl-3,3′-(3,3′-diméthoxy-4,4′-diphénylène)ditétrazolium, Chlorure de 3,3′-(3,3′-diméthoxy-4,4′-biphénylène)bis[2-(4-nitrophényl)-5-phényl-2H-tétrazolium], NBT, Nitro BT
742,00 €
About This Item
742,00 €
Produits recommandés
Description
4-Nitro blue tetrazolium chloride, crystals
Niveau de qualité
Forme
crystals
Conditionnement
pkg of 5 g
Fabricant/nom de marque
Roche
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccc(cc7)[N+]([O-])=O)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
- Colony and plaque hybridization
- Immunohistocytochemistry
- In situ hybridization[4]
- Northern blot
- Southern blot
- Western blot
Qualité
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
and the final product formazan has its maximum absorption at 605 nm [in nitrobenzole].
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
There are several counterstains possible in combination with BM Purple (or NBT/BCIP in general), for instance, FastGreen FCF or Nuclear Fast Red.