93862
Chlorure de bleu de nitrotétrazolium
90.0-110.0% (calc. on dry substance, T), powder
Synonyme(s) :
Chlorure de p-nitro-bleu de tétrazolium, p-bleu de nitrotétrazolium, Chlorure de 2,2′-bis(4-nitrophényl)-5,5′-diphényl-3,3′-(3,3′-diméthoxy-4,4′-diphénylène)ditétrazolium, Chlorure de 3,3′-(3,3′-diméthoxy-4,4′-biphénylène)bis[2-(4-nitrophényl)-5-phényl-2H-tétrazolium], NBT, Nitro BT
47,20 €
About This Item
47,20 €
Produits recommandés
Nom du produit
Chlorure de bleu de nitrotétrazolium, 90.0-110.0% (calc. on dry substance, T)
Niveau de qualité
Essai
90.0-110.0% (calc. on dry substance, T)
Forme
powder
Impuretés
≤10% solvent content
≤10% water
λ
in methanol
Absorption UV
λ: 252-262 nm Amax
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccc(cc7)[N+]([O-])=O)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
1 of 4
Cet article | N6876 | N6639 | T4375 |
---|---|---|---|
Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
form powder | form powder | form powder | form powder |
storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
impurities ≤10% solvent content | impurities ≤10% solvent | impurities - | impurities - |
λ in methanol | λ - | λ - | λ - |
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
250 mg in 5 mL methanol: yellow to very dark yellow and light brown-yellow to very dark brown-yellow
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable