11383221001
Roche
BCIP
solution, >95% (HPLC), pkg of 3 mL (150 mg)
Synonyme(s) :
4-toluidine salt
146,00 €
About This Item
146,00 €
Produits recommandés
Description
4-toluidine salt
Niveau de qualité
Essai
>95% (HPLC)
Forme
solution
Conditionnement
pkg of 3 mL (150 mg)
Fabricant/nom de marque
Roche
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Qualité
Principe
Forme physique
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 Dermal - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)