11093266910
Roche
Streptavidin-AP-conjugate for nucleic acid detection
Synonyme(s) :
streptavidin
300,00 €
About This Item
300,00 €
Produits recommandés
Forme
solution
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 200 μL (150U)
Fabricant/nom de marque
Roche
Température de stockage
2-8°C
Application
Forme physique
Notes préparatoires
Prepare by diluting the conjugate solution 1:5,000 with 100 mM Tris-HCl, 150mM NaCl, pH 7.5
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash