Principaux documents
YY2229353
Millipore
PTFE O-ring 293-Disc Filter Holder
1 EA
134,00 €
134,00 €
Date d'expédition estimée le31 juillet 2025Détails
Changer de vue
1 EA
134,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
134,00 €
Date d'expédition estimée le31 juillet 2025Détails
Matériaux
PTFE
Niveau de qualité
Compatibilité
for use with 293-mm Stainless Steel Sanitary Filter Holder
Description générale
The PTFE O-ring 293-Disc Filter Holder is intended for use with the 293 mm stainless steel sanitary filter holder - product number YY3029316 - an ideal solutions for sterilizing liquids or gases by pressure filtration.