Principaux documents
YY2229357
Millipore
Holder Handwheel Bolt
1 EA
180,00 €
180,00 €
Date d'expédition estimée le03 juillet 2025Détails
Changer de vue
1 EA
180,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
180,00 €
Date d'expédition estimée le03 juillet 2025Détails
Compatibilité
for use with 293-mm Stainless Steel Sanitary Filter Holder
Niveau de qualité
Description générale
The Holder Handwheel Bolt is intended for use with the 293 mm stainless steel sanitary filter holder - product number YY3029316 - an ideal solutions for sterilizing liquids or gases by pressure filtration.