Principaux documents
XX1614706
Millipore
Fiole à col rodé Millipore pour filtration sous vide
5L, Conical bottom
1 EA
1 250,00 €
1 250,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 250,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
1 250,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Fabricant/nom de marque
MilliSolve
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Contenance du flacon/de la fiole
5 L
Application(s)
filtration
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Accessoire de filtration sous vide Millipore en verre
Fiole à col rodé, 5 l, fond conique
Ces accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide Millipore en verre ou pour modifier leur configuration.
Cet article est un accessoire du kit de support filtre tout Pyrex Millipore et du kit Millipore MilliSolve.
Application
5 l, fond conique