Principaux documents
XX1614705
Millipore
Fiole à col rodé Millipore pour filtration sous vide
2L, Conical bottom
Synonyme(s) :
Appareil de filtration, Flacon avec joint rodé, Flacon pour filtration sous vide
1 EA
574,00 €
574,00 €
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Changer de vue
1 EA
574,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
574,00 €
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Matériaux
borosilicate glass
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Contenance du flacon/de la fiole
2 L
Application(s)
filtration
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Accessoires de filtration sous vide Millipore en verre
Fiole à col rodé, 2 l, fond conique
Ces accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide Millipore en verre ou pour modifier leur configuration.
Cet article est un accessoire du kit de supports filtres Millipore tout Pyrex et du kit Millipore MilliSolve.