Principaux documents
XX1100000
Millipore
Récipient sous pression, 600 ml
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonyme(s) :
Récipient sous pression
1 EA
1 440,00 €
1 440,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Changer de vue
1 EA
1 440,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
1 440,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Matériaux
Delrin® valve (ball)
clear polycarbonate cylinder
polyethylene tubing (pressure)
silicone O-ring
white polypropylene cap (for end)
Niveau de qualité
Paramètres
6.9 bar max. inlet pressure
Hauteur
41.9 cm , not including filter holder
419 mm
Diamètre
9 cm
Poids
1.1 kg
Raccords
1/4 in. female NPT inlet/outlet tubing connector (relief, outlet ball valves)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Ce récipient sous pression de style vertical a été conçu pour le remplissage de flacons sans particules pour des médicaments extemporanés, des extraits allergènes et des solutions ophtalmiques. Un support filtre Swinnex peut être fixé à la vanne à bille de sortie pour la filtration au point d'utilisation.
Caractéristiques et avantages :
•La conception verticale minimise le volume mort et les pertes de produit
•Fixes un support filtre Swinnex à la sortie pour filtrer l'effluent avant utilisation
Applications :
Distribution de petits volumes de liquide, remplissage de flacons
Application
Accessoires pour supports filtres destinés à la préparation d'échantillons.
Informations légales
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Protocoles
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.