Principaux documents
XX1019000
Millipore
Entonnoir en verre Millipore pour la filtration sous vide
1L, 90 mm, Borosilicate, Ground glass seal
Synonyme(s) :
Entonnoir Millipore, Entonnoir de filtration sous vide
1 EA
307,00 €
307,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
307,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
307,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Diamètre
90 mm
Contenance du flacon/de la fiole
1 L
Application(s)
filtration
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Accessoire de filtration sous vide Millipore en verre
Entonnoir en verre, 1 l, 90 mm, verre borosilicaté, joint en verre rodé
Ces accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide Millipore en verre ou pour modifier leur configuration.
Cet article est un accessoire du kit de support filtre tout Pyrex Millipore de 90 mm.