Principaux documents
VCWP29325
Millipore
membrane MF-Millipore
pore size 0.1 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 0.1 μm, 293 mm, white, plain
25 EA
650,00 €
650,00 €
Date d'expédition estimée le04 juin 2025Détails
Changer de vue
25 EA
650,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
650,00 €
Date d'expédition estimée le04 juin 2025Détails
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Description
Microdialysis of DNA and proteins
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Paramètres
0.4 L/min-cm2 air flow rate
1.5 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. du filtre
293 mm
Épaisseur
105 μm
Extractibles par gravimétrie
1.5%
Indice de réfraction
n/D 1.5
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.1 μm pore size
74 % porosity
Point de bulle
≥14.1 bar, air with water at 23 °C
Description générale
Filter Type: Screen filter
Application
Microdialysis of DNA and proteins
Autres remarques
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)