Documents
RW0309000
Millipore
Filtre membrane en esters de cellulose, dimension de pores de 0,2 μm
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane renforcé
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
web polyester membrane
white filter
Niveau de qualité
Description
90 mm diameter, mixed cellulose esters, 0.2 µm pore size, polyester web
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
50 mL/min-cm2 water flow rate
70 °C max. temp.
Diam. du filtre
90 mm
Épaisseur
200 μm
Dimension de pores
0.2 μm pore size
75 % porosity
Conditions d'expédition
ambient
Application
Préfiltration avant filtration sur membrane de 0,22 μm
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3