Principaux documents
UFC30DV25
Millipore
Filtre à centrifuger Ultrafree®, volume d′échantillon de 0,5 ml
pore size 0.65 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Synonyme(s) :
Centrifuge filter
25 EA
172,00 €
172,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Changer de vue
25 EA
172,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104916
eCl@ss :
36100101
Nomenclature NACRES :
NB.24
172,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Matériaux
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
holdup volume 5 μL
Conditionnement
pkg of 25 ea
Fabricant/nom de marque
Ultrafree®
Paramètres
0.5 mL sample volume
50 °C max. temp.
Technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longueur
45 mm
Diamètre
10.6 mm
Surface de filtration
0.2 cm2
Volume de travail
0.5 mL
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.65 μm pore size
Application(s)
sample preparation
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les filtres à centrifuger Ultrafree®-MC (0,5 ml) et Ultrafree-CL (2 ml) sont des dispositifs à usage unique jetables qui permettent d'éliminer les particules des solutions biologiques aqueuses. Ces dispositifs sont proposés en deux volumes avec une gamme de membranes microporeuses (entre 0,1 et 5,0 µm) pour une filtration rapide et des performances hautement reproductibles. Des unités préstérilisées sont également disponibles. À utiliser avec les rotors à angle fixe pour tubes de 1,5 ml (-MC) et tubes de 15 ml (–CL).
•Cinq dimensions de pores différentes de 0,1 à 5,0 µm
•Unités pré-stérilisées également disponibles
•Filtration rapide et performances hautement reproductibles
•À utiliser avec les rotors à angle fixe pour tubes de 1,5 ml
Applications
•Élimination des particules et des précipités présents dans les échantillons aqueux et dans certains échantillons contenant des solvants
•Produit idéal pour les solutions protéiques et les solutions contenant des acides nucléiques
Type de filtration : microfiltration
Application
Membrane en PVDF hydrophile, pores de 0,65 µm, volume de 0,5 ml, non stérile
Microcentrifugeuse avec rotor à angle fixe, 12 000 × g maximum
Forme physique
Code couleurs : Violet
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany