TNK1
mPAGE® Replacement Tank
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank and mPAGE® Wet Transfer System
Synonyme(s) :
electrophoresis tank, mini gel tank
68,70 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025Détails
About This Item
68,70 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025Détails
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1 pack
Fabricant/nom de marque
Millipore
Technique(s)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
tank L × W × H
17 cm × 13 cm × 15.5 cm
Compatibilité
for use with mPAGE® Mini Gel Tank and mPAGE® Mini Wet Transfer System
Description générale
The mPAGE® Mini Wet Transfer System (MWTS) accommodates two gel holder cassettes for electrophoretic transfer of proteins from mini gels to PVDF or nitrocellulose blotting membrane using mPAGE® Transfer Buffer or a compatible transfer buffer.
Protocoles
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Présentation de l'électrophorèse PAGE. Découvrez l'histoire et le protocole de l'électrophorèse SDS-PAGE pour la séparation des protéines en fonction de leur taille sur un gel de polyacrylamide.