TMS-016
Fetal Bovine Serum
US Origin, HL-1 Cell Screened FBS, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
FBS
1 640,00 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
About This Item
1 640,00 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
bovine fetus
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; sterile-filtered
Gamme de produits
FBS Select
Forme
liquid
Origine
USA origin
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (cell culture)
Impuretés
endotoxin, tested
mycoplasma, tested
virus, tested
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Qualité
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
Contenu apparenté
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.
Découvrez notre gamme de sérums de veau fœtal (FBS) et identifiez le FBS adapté à vos besoins et à votre budget. Demander un échantillon de sérum.