Documents
TANKVNT02
Milli-Q
Filtre évent avec piège à CO2
Prevents contamination of pure water in SDS storage systems
Synonyme(s) :
Filtre évent
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
30 L/min air flow rate
Hauteur
33 cm (12.8 in.)
Dimension de pores
0.22 filter, μm
Compatibilité
for use with SDS
for use with tanks
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Ce filtre évent avec piège à CO2 est conçu pour filtrer l'air qui pénètre dans le réservoir SDS contenant de l'eau pure afin de la protéger des contaminants présents dans l'air, comme le CO2, les particules, les micro-organismes et les composés organiques volatils.
Ce filtre évent avec piège à CO2 est capable de maintenir le niveau de résistivité de l'eau ultra pure stockée dans le réservoir SDS.
À utiliser sur les réservoirs de grande capacité, notamment les réservoirs SDS 200, 350 et 500.
Application
Ce filtre évent offre une protection avancée contre les contaminants présents dans l'air.
Caractéristiques et avantages
  • Le charbon actif absorbe les composés organiques volatils.
  • Le lit de chaux sodée élimine le dioxyde de carbone.
  • Le filtre hydrophobe de 0,22 μm élimine les particules et les bactéries.
  • Filtre facile à installer dans le support intégré prévu à cet effet à l'avant du réservoir SDS.
Informations légales
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1