Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
TANKMPKXC
Filtre évent
Advanced protection against airborne contaminants for storage tanks of Milli-Q® CLX 7000 series systems
Synonyme(s) :
Filtre évent avec piège à CO2 (CLRW)
Produits recommandés
Matériaux
cartridge (polypropylene, PES and SAN)
Niveau de qualité
Composition
Soda Lime for Carbon Dioxide removal
Conditionnement
pkg of 1 unit
Dimension de pores
0.65 μm pore size
Compatibilité
for use with Milli-Q® CLX
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
- Ce filtre évent avec piège à CO2 est conçu pour protéger l'eau pure ultrasensible stockée des contaminants qui peuvent être présents dans l'environnement. Il s'agit notamment du dioxyde de carbone, des particules, des micro-organismes ou des composés organiques volatils qui proviennent essentiellement de l'atmosphère du laboratoire.
- Chaque filtre évent combine plusieurs médias de purification rigoureusement sélectionnés pour éliminer les contaminants atmosphériques susceptibles de dégrader la qualité de l'eau purifiée durant son stockage.
- La cartouche du filtre est constituée d'une résine de styrène/acrylonitrile, de polypropylène et de polyéthersulfone, et est assemblée avec soin selon un procédé sans dichlorométhane (DCM).
- Pour de meilleurs résultats, ce filtre évent doit être remplacé deux fois par an.
- À utiliser avec les réservoirs de stockage d'eau des systèmes de la gamme Milli-Q® CLX 7000.
Application
Caractéristiques et avantages
- Garantit que la qualité de l'eau contenue dans le réservoir reste conforme aux spécifications d'une eau de qualité CLRW (Clinical Laboratory Reagent Water).
Ce filtre évent contient :
- un filtre hydrophobe de 0,65 μm pour empêcher la pénétration de particules et de bactéries dans le réservoir.
- de la chaux sodée pour éliminer le dioxyde de carbone.
- du charbon actif pour adsorber les composés organiques volatils.
-
What are the storage conditions for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How are consumables changed?
1 answer-
To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
Helpful?
-
-
How can I know which consumables can be used with my system?
1 answer-
To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
Helpful?
-
-
How can I know which consumables can be used with my system?
1 answer-
To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
Helpful?
-
-
What steps are you taking towards improved sustainability?
1 answer-
Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
Helpful?
-
-
Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
1 answer-
It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
Helpful?
-
-
How frequently do the various consumables need to be changed?
1 answer-
The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
Helpful?
-
-
What is the consumables delivery time?
1 answer-
Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
Helpful?
-
-
Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
1 answer-
Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
Helpful?
-
-
Can consumables be opened and refilled?
1 answer-
Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.