Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
ZFRE012FC
Filtre évent (12") avec piège à CO2
Protects stored pure water quality by providing advanced protection against airborne contaminants.
Synonyme(s) :
Filtre évent
Produits recommandés
Matériaux
(CO2 trap: Soda lime)
O-ring (Viton)
polypropylene filter (fibers and core)
polypropylene housing
Niveau de qualité
Caractéristiques
Advanced protection against airborne contaminants.
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
30 L/min air flow rate
Résistivité
≥1 MΩ-cm
Hauteur
30.8 cm (12.13 in.)
Diamètre
7 cm (2.76 in.)
Diamètre du carter
72 mm (2.8 in.)
Longueur du carter
311 mm (12.2 in.)
Longueur totale
327 mm (12.9 in.)
Dimension de pores
1 μm filter
Compatibilité
for use with Milli-Q® SDS
for use with Product Milli-Q® tanks
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Lorsque le dioxyde de carbone se dissout dans l'eau, il forme des ions bicarbonate et carbonate. Cette réaction augmente la teneur en ions de l'eau pure, compromettant sa qualité. Ce filtre évent réduit sensiblement la quantité de contaminants organiques et ioniques atmosphériques pénétrant dans le réservoir.
Pour de meilleurs résultats, ce filtre évent doit être remplacé tous les ans.
Application
Caractéristiques et avantages
- Le charbon actif adsorbe les composés organiques volatils.
- Un lit de chaux sodée permet d'éliminer le dioxyde de carbone.
- Un filtre membrane retient les particules et les bactéries.
- Le filtre évent est facile à installer dans le support intégré, à l'avant du réservoir SDS.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
-
What are the storage conditions for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How are consumables changed?
1 answer-
To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
Helpful?
-
-
How can I know which consumables can be used with my system?
1 answer-
To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
Helpful?
-
-
What steps are you taking towards improved sustainability?
1 answer-
Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
Helpful?
-
-
Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
1 answer-
It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
Helpful?
-
-
Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
1 answer-
Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
Helpful?
-
-
If I have a final filter that I use only occasionally (e.g., Biopak®) and have another filter (e.g. Millipak®) that I most of the time, can I keep the 'occasional-use' filter for use again at a later time?
1 answer-
It is not possible to re-use a filter that has been used and then removed because air intake during replacement creates an airlock and blocks water passing through the filter. If you regularly need two different filters, we recommend using two POD dispensers.
Helpful?
-
-
Can consumables be opened and refilled?
1 answer-
Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
Helpful?
-
-
How frequently do the various consumables need to be changed?
1 answer-
The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.