TANKSDS2ASM
Module de décontamination automatique (ASM)
Protects and preserves the integrity of stored pure water against bacterial proliferation and biofilm formation
1 580,00 €
Disponible pour expédition le17 avril 2025Détails
About This Item
1 580,00 €
Disponible pour expédition le17 avril 2025Détails
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1 unit
Compatibilité
for use with SDS
Catégories apparentées
Description générale
For use with the SDS 500 pure water storage and distribution system.
Application
Caractéristiques et avantages
- 254 nm UV lamp for germicidal effect.