Principaux documents
TANKS50UV
Milli-Q
Module de décontamination automatique (ASM)
AC/DC input 230 V, Protects stored pure (Type 2/3) water from bacterial proliferation and biofilm buildup.
1 EA
2 370,00 €
2 370,00 €
Date d'expédition estimée le11 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
2 370,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
2 370,00 €
Date d'expédition estimée le11 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Entrée CA/CC
230 V, 50 - 60 Hz
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
254 nm (mercury free)
H × l × P
32 cm (12.6 in.) × 25 cm (9.8 in.) × 25 cm (9.8 in.)
Compatibilité
for use with AFS®
for use with Direct-Q® UV
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with RiOs Essential
for use with RiOs
Description générale
Ce module de décontamination automatique (ASM pour "Automatic Sanitization Module") prévient efficacement le développement bactérien et la formation de biofilm dans l'eau pure stockée ainsi que sur la surface intérieure de la cuve de stockage.
Cette unité ASM protège l'eau purifiée conservée dans des cuves de stockage en polyéthylène (PE) de 30, 60 ou 100 l.
À utiliser avec les systèmes de purification d'eau Elix® Essential/Essential UV, RiOs, RiOs Essential, AFS® AFS® D et AFS® Essential.
Application
Pour les cuves des stockage en polyéthylène de 30/60/100 l.
Caractéristiques et avantages
  • S'installe à l'intérieur de la cuve en PE.
  • Une lampe UV de 254 nm a été choisie pour son efficacité germicide.
  • Allumage automatique de la lampe UV à intervalles préprogrammés (10 min/jour), pour une efficacité optimale.
  • Possibilité d'ajouter une exposition UV supplémentaire, manuelle ou programmable, pour répondre aux exigences des applications critiques.
  • Jusqu'à 45 min/jour d'exposition UV, pour une flexibilité totale.
  • Affichage des paramètres programmés (temps de décontamination quotidien, cycles d'exposition UV, fonctionnement de la lampe UV) sur le tableau de bord de l'e-solution Millitrack.
  • Alerte de remplacement de la lampe UV, pour une maintenance aisée.
  • Format compact permettant une installation sur le dessus de la cuve de stockage.
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : bactéries
  • Mode d'action : UV
  • Applications : laboratoires de biochimie et laboratoires pharmaceutiques
  • Usage prévu : purification de l'eau
  • Mode d'empoi : ce dispositif fournit une eau traitée par une lampe UV bactéricide. se reporter à la section "Installation de l'ASM" du manuel d'utilisation du Module de décontamination automatique, fourni dans l'emballage.
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLITRACK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Pour les clients aux États-Unis : contient du mercure. Ne pas jeter à la poubelle - Se conformer à la législation locale, nationale ou fédérale.