Principaux documents
SYMBCBH01
Millipore
Steritest® Symbio bottle holder basket
With fastening screw, for use with Steritest® Symbio pump
Synonyme(s) :
Bottle mount
SYMBCBH01
935,00 €
935,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
SYMBCBH01
935,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151818
Nomenclature NACRES :
NB.79
935,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Matériaux
316L stainless steel
polyphenylsulfone (PPSU) (Fastening Screw)
Agence
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
Fabricant/nom de marque
Steritest®
Entrée
pharmaceutical(s)
Application(s)
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
for use with Steritest® Symbio pump
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Steritest® Symbio bottle holder basket with its fastening screw and clip.
Application
Accessories for Streamlining Your Workflow and Increasing Safety during sterility testing.
Informations légales
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany