PLA0270
Rabbit anti-PolA1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
DNA polymerase alpha 1 catalytic subunit, DNA polymerase alpha catalytic subunit p180, DNA polymerase alpha p180 subunit, N syndrome (mental retardation, NSX, POLA, alpha, alpha (70kD), alpha 1, catalytic subunit, chromosome breakage), malformations, p180, polymerase (DNA directed), polymerase (DNA-directed)
469,00 €
About This Item
469,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numéro d'accès
NP_058633.2
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rabbit ... PolA1(5422)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable