Principaux documents
SYMBBTH01
Millipore
Porte-flacon Steritest® Symbio (panier et tige de support)
for use with Steritest® Symbio pump, this accessory streamlines the workflow and increases safety during sterility testing
Synonyme(s) :
support de flacon
1 EA
1 200,00 €
1 200,00 €
Date d'expédition estimée le24 juin 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
1 200,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151818
Nomenclature NACRES :
NB.79
1 200,00 €
Date d'expédition estimée le24 juin 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Matériaux
316L stainless steel container (316 L)
Agence
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
Fabricant/nom de marque
Steritest®
Entrée
pharmaceutical(s)
Application(s)
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
for use with Steritest® Symbio pump
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le porte-flacon Steritest® Symbio est positionné de manière ergonomique autour de la tête de la pompe, pour un accès facile dans les espaces restreints. Le porte-flacon comprend un panier et une tige de support. La hauteur et l'orientation du panier du porte-flacon peuvent être ajustées à votre convenance.
Application
Le porte-flacon Steritest® Symbio est un accessoire des pompes Steritest® Symbio qui sert à tenir le flacon lors des essais de stérilité.
Informations légales
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany