Principaux documents
SYMBSYS01
Millipore
Support de seringue Steritest®
Steritest® accessory to hold syringe, For streamlining workflow and increasing safety
Synonyme(s) :
Vanne
1 EA
4 550,00 €
4 550,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
4 550,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151818
eCl@ss :
32014001
Nomenclature NACRES :
NB.24
4 550,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Matériaux
316L stainless steel
EPDM rubber (foam)
Nylon 66 (glass bead reinforced)
Nylon
PVC
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
anodized aluminum
brass (nickel-plated)
polyoxymethylene
polyphenylsulfone (PPSU)
Agence
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Conditionnement
pkg of 1 kit
Fabricant/nom de marque
Steritest®
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
Application(s)
pharmaceutical
sample preparation
sterility testing
Compatibilité
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio Pump
standard for VHP
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le support de seringue STERITEST® est un accessoire conçu pour être utilisé avec le dispositif STERITEST® EZ pour les seringues pré-remplies avec aiguilles. La vanne du support de seringue est connectée à la pompe STERITEST® via un port dédié sur le module de communication de cette dernière. La distribution du liquide stérile pour diluer le contenu de la seringue est contrôlée par une valve automatique, éliminant ainsi la nécessité de tourner le flacon de dilution après chaque seringue testée. Le support de seringue STERITEST® est compatible avec toutes les pompes STERITEST® Equinox et STERITEST® Symbio. Pour les pompes STERITEST® Equinox, le porte-flacon standard doit être remplacé par un porte-flacon STERITEST® Symbio complet >(SYMBBTH01) y compris le panier à flacons amovible. Cet accessoire est autoclavable (sauf la valve automatique amovible) et résistant aux cycles de décontamination par peroxyde d'hydrogène vaporisé (VHP) et acide peracétique dans les isolateurs.
Application
Le support de seringue STERITEST® est un accessoire conçu pour porter les seringues et facilite la manipulation en toute sécurité des seringues avec aiguilles. Cet accessoire rationalise votre procédure de travail et renforce la sécurité durant la filtration et les essais de stérilité en laboratoire.
Composants
N/A
Informations légales
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany