Key Documents
SX0205
Supelco
Nitrate d′argent
crystals, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Acide nitrique, sel d’argent(I)
About This Item
Formule linéaire :
AgNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-853-9
Densité de vapeur
5.8 (vs air)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0%
Forme
solid
Impuretés
≤0.01% Substances not precipitated by HCl
Couleur
colorless
pH
5.4-6.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
444 °C/1013 hPa (decomposition)
Pf
212 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
2160 g/L
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
Cu: ≤2 ppm
Fe: ≤2 ppm
Pb: ≤0.001%
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clé InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay: 99.0% min
Chloride (Cl): 5ppm max
Clarity of solution: To pass test
Color: Colorless
Copper (Cu): 2ppm max
Form: Crystals
Free acid: To pass test
Iron (Fe): 2ppm max
Lead (Pb): 0.001% max
Substances not precipitated by HCl: 0.01% max
Sulfate (SO4): 0.002% max
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable