Principaux documents
SLHVX13NK
Millipore
Filtre pour seringue Millex en PVDF
Millex™ PVDF syringe filter
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-HV, Filtre pour seringue avec membrane Durapore® en PVDF, Filtre pour seringue en PVDF de 0,45 μm
1000 PKG
2 070,00 €
2 070,00 €
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Changer de vue
1000 PKG
2 070,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
2 070,00 €
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Matériaux
PVDF membrane
polypropylene housing
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex
Caractéristiques
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex
Paramètres
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
101 L/min flow rate
101 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Hauteur
21 mm
Diamètre
13 mm
Surface de filtration
0.8 cm2
Volume
10 mL
Couleur
yellow
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm
Entrée
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
Point de bulle
≥1.5 bar, air with water at 23 °C
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : HV
Présentation des filtres pour seringue non stériles Millex avec membrane Durapore (PVDF)
•Faible adsorption protéique pour réduire au minimum l'interaction avec votre échantillon et optimiser sa récupération
•Compatibles avec les solutions aqueuses et faiblement organiques
•Disponibles avec des dimensions de pores de 0,22 μm et 0,45 μm et en trois diamètres différents pour répondre à tous vos besoins
•Constitués de polypropylène ou de polyéthylène haute densité (HDPE), présentant de faibles taux d'extractibles et une large compatibilité chimique
Disponibles en plusieurs conditionnements :
Références se terminant par NS (-------NS) : 50 par pack
Références se terminant par NL (-------NL) : 100 par pack
Références se terminant par TL (-------TL) : 100 par pack. Ces filtres pour seringue sont équipés d'un tube de prolongement
Références se terminant par NB (-------NB) : 250 par pack
Références se terminant par NK (-------NK) : 1000 par pack
Applications :
Filtration d'échantillons avant UHPLC, HPLC, LC-MS et spectrométrie de masse ; filtration de solvants ; filtration d'échantillons biologiques et de solutions de protéines
Application
Millex-HV avec membrane Durapore® en PVDF, hydrophile, 0,45 µm de dimension de pores, 13 mm de diamètre
Conditionnement
Non stérile
Caractéristiques
Produit réservé à un usage général en laboratoire
Forme physique
Code couleurs : jaune
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
HPLC separates vitamin E acetate, THC, and CBD in vape products, providing accurate analysis of commercially available vape liquids.
Protocoles
Chloroquine Phosphate HPLC Assay meets system suitability criteria with good resolution, reproducibility, and sensitivity.
Powdered black pepper tested for pierine content follows USP guidelines using HPTLC and HPLC for dietary supplements.
Lopinavir assay setup saves time and improves efficiency with shorter columns, meeting European pharmacopoeia guidelines.
Contenu apparenté
High-Performance Liquid Chromatography method ensures total chromatographic purity analysis of Fingolimod Hydrochloride, offering rapid accuracy.
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review