Documents
SLCRM25NS
Millipore
Filtre pour seringue Millex® en PTFE hydrophile
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, glass fiber prefilter
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex, en PTFE hydrophile, à pré-filtre HPF, non stérile, Filtre pour seringue Millex-LCR, Filtre pour seringue en PTFE, 0,45 µm
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE membrane
glass fiber prefilter
high-density polyethylene housing
Niveau de qualité
Description
0.45 µm pore size, 25 mm diameter, Millex-LCR hydrophilic PTFE membrane with glass fiber prefilter, domed housing
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
holdup volume 0.25 mL
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex®
Paramètres
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Hauteur
21 mm
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
3.9 cm2
Volume
100 mL
Dimension de pores
0.45 μm
Entrée
sample type organic solution(s)
particle-laden solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : HPF/LCR
Présentation générale des filtres pour seringues Millex® HPF non stériles
• Les filtres Millex HPF contiennent deux éléments différents : un pré-filtre en fibre de verre gradué (de 10,0 à 0,7 µm) pour éliminer les grosses particules et un filtre membranaire de 0,20 ou 0,45 µm pour la filtration fine.
• Leur débit est significativement supérieur à celui des filtres standard dépourvus d'élément de pré-filtration, en particulier avec les solutions chargées en particules.
• Pour des applications manuelles ou automatisées.
• Boîtier en polyéthylène à faible teneur en composés extractibles.
Disponibles en 3 conditionnements :
Références se terminant par NS (-------NS) : 50 par boîte
Références se terminant par NK (-------NK) : 1000 par boîte
Références se terminant par NZ (-------NZ) : Boîte de 200 unités pré-conditionnées en 8 tubes de 25 unités chacun.
Applications :
Tests de dissolutions de produits pharmaceutiques, préparation d'échantillons automatisée, clarification de solutions contenant des taux élevés de particules
Caractéristiques
Produit réservé à un usage général en laboratoire
Informations légales
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Articles
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.