SLHPX13
Millex® polyethersulfone syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
0.45 μm PES syringe filter, Millex-GP syringe filter, Millipore Express® PES syringe filter, disposable syringe filter, polyethersulfone syringe filter, syringe filter
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Niveau de qualité
Agence
suitable for DIN 38407-42
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex®
Paramètres
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
104 L/min flow rate
104 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Hauteur
21 mm
Diamètre
13 mm
Surface de filtration
0.8 cm2
Volume
10 mL
Couleur
green
Dimension de pores
0.45 μm
Entrée
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
Point de bulle
≥2.0 bar, air with water at 23 °C
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
• Non-sterile Millex syringe filters with Millipore Express PLUS polyethersulfone (PES) membrane provide fast filtration of aqueous and mild organic solutions.
• Available in 0.22 µm and 0.45 µm pore sizes and two diameters to suit your application needs
• Low protein binding to minimize interaction with your sample and maximize recovery
• Polypropylene housing, offering a low level of extractables and broad chemical compatibility
Available in Multiple Pack Sizes:
SKU ending with NS (-------NS): 50 per pack
SKU ending with NL (-------NL): 100 per pack
SKU ending with NB (-------NB): 250 per pack
SKU ending with NK (-------NK): 1000 per pack
Applications:
Buffer Filtration, Clarification of Aqueous Solutions
Application
Conditionnement
Caractéristiques
Forme physique
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Les clients ont également consulté
Articles
Données et produits de filtration recommandés pour l'analyse des PFAS selon une version modifiée de la méthode EPA 1633.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Voir les données sur les composés extractibles fluorés, la récupération et les produits de filtration recommandés pour l'analyse des PFAS selon une version modifiée de la méthode EPA 537.1.