Principaux documents
S957623
4,4-DIMETHYL-5-CHOLESTEN-3-OL
AldrichCPR
S957623-50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S957623-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C29H50O
Poids moléculaire :
414.721
Numéro MDL:
158,00 €