Principaux documents
SF008
Sigma-Aldrich
Solution de gélatine ESGRO Complete
Synonyme(s) :
Porcine Gelatin Coating Solution
500 ML
52,80 €
52,80 €
Date d'expédition estimée le17 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
52,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.75
52,80 €
Date d'expédition estimée le17 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Entrée
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Conditions d'expédition
ambient
Informations légales
ESGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Aizhan Bizhanova et al.
Chromosoma, 129(2), 121-139 (2020-03-29)
Heterochromatin in eukaryotic interphase cells frequently localizes to the nucleolar periphery (nucleolus-associated domains (NADs)) and the nuclear lamina (lamina-associated domains (LADs)). Gene expression in somatic cell NADs is generally low, but NADs have not been characterized in mammalian stem cells.
Protocoles
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.