SCT152
Test double luciférase de luciole/Renilla
Flash-type dual luciferase assay that allows measurement of both Firefly and Renilla luciferase activity in the same sample with high sensitivity and linearity.
Synonyme(s) :
Firefly Luciferase Assay, Dual Luciferase Assay, Bioluminescent Assay
300,00 €
En stockDétails
About This Item
300,00 €
En stockDétails
Produits recommandés
Technique(s)
cell based assay: suitable
Méthode de détection
chemiluminescent
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le test double à la luciférase de luciole et de Renilla permet de mesurer l'activité des luciférases de luciole et de Renilla dans le même échantillon avec une sensibilité et une linéarité élevées. L'activité de la luciférase de luciole est d'abord mesurée, puis le tampon pour test à la luciférase de Renilla 2.0 est ajouté pour simultanément inhiber l'activité de la luciférase de luciole et mesurer l'activité de la luciférase de Renilla. Le tampon pour test à la luciférase de Renilla 2.0 inhibe l'activité de la luciférase de luciole au niveau des cellules non transfectées, ce qui permet la mesure séquentielle de l'activité de la luciférase de luciole et de la luciférase de Renilla dans le même échantillon. Il s'agit d'un test de type flash qui exige que la luminescence soit mesurée immédiatement après l'ajout des réactifs de détection à l'échantillon de luciférase. Le signal de luciole disparaît au bout d'environ 12 minutes, tandis que le signal de Renilla disparaît au bout d'environ 2 minutes, bien que cela puisse varier en fonction des taux d'enzymes.
Application
Signalisation cellulaire
Colorant pour cellules vivantes
Composants
2) Tampon pour test à la luciférase de luciole 2.0 (réf. CS224591) : 15 ml
3) D-Luciférine (CS224551) : 3 × 1 mg
4) Tampon pour test à la luciférase de Renilla 2.0 (réf. CS224580) : 15 ml
5) Coelentérazine aquaphile (réf. CS224581) : 3 × 200 µg
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Articles
Firefly luciferase is a sensitive reporter for gene studies due to its absence in mammalian cells or tissues.