Documents
17-285
Sigma-Aldrich
Kit plasmide rapporteur TCF
Set of transfection grade T cell factor (TCF) reporter plasmids for use in TOPFlash and FOPFlash wnt/b-catenin activity assays.
Synonyme(s) :
TOPFlash/FOPFlash, TOPFlash plasmid, FOPFlash plasmid
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.51
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
transfection: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
genomic analysis
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
FOPflash : Plasmide rapporteur du facteur des lymphocytes T (TCF) de qualité transfection contenant deux copies complètes et une copie incomplète du site de liaison au TCF (muté) suivies de trois copies en sens inverse, en amont du promoteur minimal des thymidines kinases (TK) et du cadre de lecture ouvert de la luciférase. Ce plasmide sert de témoin négatif à TOPflash qui contient des sites de liaison au TCF de type sauvage.
TOPflash : Plasmide rapporteur du facteur des lymphocytes T (TCF) de qualité transfection contenant deux jeux (avec le second jeu en sens inverse) de trois copies du site de liaison au TCF (type sauvage) en amont du promoteur minimal des thymidines kinases (TK) et du cadre de lecture ouvert de la luciférase. FOPflash contenant des sites de liaison au TCF muté est également disponible en tant que témoin négatif.
La famille Wnt code pour des glycoprotéines sécrétées impliquées dans la régulation de la croissance cellulaire, la détermination du destin cellulaire, l'organogenèse et l'oncogenèse. D'après l'analyse génétique de la signalisation wingless (wg) chez la drosophile, dans des cellules de mammifères, le signal des Wnt passe par les récepteurs de la famille "Frizzled", pour atteindre la famille "Dishevelled". Les cellules "dishevelled" (ébouriffées) régulent à la baisse l'activité de la glycogène synthase kinase-3ß (GSK-3ß). Il en résulte une stabilisation et une accumulation de la ß-caténine cytosolique, un substrat de la GSK-3ß qui, lorsqu'elle est phosphorylée par la GSK-3ß, est la cible d'une protéolyse médiée par l'ubiquitine. ßLa ß-caténine se déplace ensuite vers le noyau, où elle s'associe à des membres de la famille des régulateurs de transcription TCF/LEF, activant ainsi la transcription des gènes répondant au TCF. Ce plasmide rapporteur du TCF, avec FOPflash (réf. 21-169), permet de quantifier la signalisation Wnt/Wg dans des cellules transfectées avec ces construits.
Application
Jeu de plasmides rapporteurs du facteur des lymphocytes T (TCF) de qualité transfection pour utilisation dans les tests d'activité wnt/b-caténine TOPflash et FOPflash.
Composants
FOPflash (sites de liaison au TCF mutant) (réf. 21-169)
TOPflash (Plasmide rapporteur du TCF) (réf. 21-170)
Qualité
Produit évalué en routine par analyse de la séquence d'ADN pour confirmer l'identité des sites de liaison au TCF.
Forme physique
FOPflash, réf. 21-169, Nº de lot 30860, 5,5 kb. 5 μgADN purifié par affinité, élué et conditionné aseptiquement dans 50 μl de Tris-HCl 10 mM à pH 8,0, et de l'EDTA 1 mM. Solution congelée.
TOPflash, réf. 21-170, Nº de lot 27752, 5,5 kb. 5 μgADN purifié par affinité, élué et conditionné aseptiquement dans 50 μl de Tris-HCl 10 mM à pH 8,0, et de l'EDTA 1 mM. Solution congelée.
Stockage et stabilité
Stable 2 ans à -20 °C à partir de la date d′expédition. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger les flacons d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Yan-Jiun Huang et al.
American journal of cancer research, 10(8), 2337-2354 (2020-09-10)
Patients with advanced-stage colon cancer often exhibit resistance against treatment and distant metastasis, both key contributors to poor prognosis. Emerging evidence indicates that cancer stem cells (CSCs), characterized by the enhanced ability to self-renew, resist therapeutics, and promote metastasis, represents
B Klucky et al.
Oncogene, 26(43), 6356-6360 (2007-04-18)
DNA tumor viruses are capable of driving quiescent cells into the cell cycle. In case of polyomaviridae, two viral proteins, the large and the small (ST) T antigens are responsible for this outcome. ST interacts with the protein phosphatase PP2A
Changsheng Zhang et al.
RSC advances, 8(66), 37581-37589 (2018-11-08)
Objective: Long non-coding RNA KCNQ1OT1 has been associated with the development of different types of cancers. The present research investigated the role of KCNQ1OT1 in osteosarcoma. Methods: Expression level of KCNQ1OT1 in osteosarcoma and paired non-cancerous tissue specimens from 56
Kazumi Take et al.
Scientific reports, 7(1), 7326-7326 (2017-08-06)
CDK5 Regulatory Subunit-Associated Protein 1-like 1 (CDKAL1) was identified as a susceptibility gene for type 2 diabetes and body mass index in genome-wide association studies. Although it was reported that CDKAL1 is a methylthiotransferase essential for tRNALys(UUU) and faithful translation
Weiyuan Wang et al.
Theranostics, 7(7), 2134-2149 (2017-06-29)
Nuclear localization of β-catenin is essential for the progression of various human cancers via transcriptional upregulation of downstream genes. The MAP kinase interacting serine/threonine kinase (MNK)-eukaryotic translation initiation factor 4E (eIF4E) axis has been reported to activate Wnt/β-catenin signaling, and