Documents
SCT149
Sigma-Aldrich
Test ATP de viabilité cellulaire par luciférase
A highly sensitive firefly luciferase cell based assay for quantifying ATP in cell cultures used to measure cell viability.
Synonyme(s) :
Luminescent Cell Viability Assay, Cell Toxcity Assay, Bioluminescent Cell Viability Assay
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.47
Technique(s)
cell based assay: suitable
Méthode de détection
chemiluminescent
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
L'ATP étant un indicateur de cellules métaboliquement actives, le nombre de cellules viables peut être évalué en fonction de la quantité d'ATP disponible. Le test ATP de viabilité cellulaire à la luciférase offre un test homogène très sensible pour quantifier l'ATP dans les cultures cellulaires. Ce kit tire parti de l'utilisation de l'ATP par la luciférase de luciole pour oxyder la D-Luciférine et de la production de lumière qui en résulte afin d'évaluer la quantité d'ATP disponible dans les cultures cellulaires. Le mode opératoire sensible implique un seul ajout du cocktail de détection de l'ATP directement aux cellules cultivées dans un milieu supplémenté en sérum. Il n'est pas nécessaire de laver les cellules, d'enlever le milieu et de procéder à de multiples pipetages. Le kit peut être utilisé pour détecter de très faibles quantités telles qu'une seule cellule ou 0,01 picomole d'ATP. Le signal produit est linéaire à 6 ordres de grandeur près. En reliant la quantité d'ATP au nombre de cellules viables, le test a de nombreuses applications, allant de la détermination du nombre de cellules viables à la prolifération cellulaire en passant par la cytotoxicité cellulaire.
Le test ATP de viabilité cellulaire à la luciférase est un test de luminescence de type flash conçu pour la détection d'échantillons individuels à l'aide d'un luminomètre dans un format d'échantillon unique ou d'un luminomètre avec injecteur dans un format de plaque de 96 puits. Le signal de luminescence généré est stable pendant environ 1 minute.
Application
Domaine de recherche
Signalisation cellulaire
Sous-domaine de recherche
Colorant pour cellules vivantes
Test cellulaire très sensible à base de luciférase de luciole pour quantifier l'ATP dans les cultures cellulaires utilisées pour mesurer la viabilité cellulaire.
Test de viabilité cellulaire
Composants
1) D-Luciférine (réf. CS224519) : 4 × 10 mg
2) Luciférase de luciole (réf. CS224520) : 5 × 200 µ
3) Tampon de réaction ATP (réf. CS224521) : 1 × 10 ml
4) ATP, 2 µM (réf. CS224522) : 1 × 100 µl
Forme physique
Liquide
Stockage et stabilité
Conserver le test ATP de viabilité cellulaire à la luciférase à -80 °C. Éviter les congélations-décongélations répétées. Le produit est stable pendant au moins 6 mois à compter de la date de réception s'il est conservé conformément aux recommandations.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Articles
Firefly luciferase is a sensitive reporter for gene studies due to its absence in mammalian cells or tissues.
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.