Documents
SCT127
Sigma-Aldrich
Colorant synaptique BioTracker 640 Rouge C2(FM4-64)
Live cell imaging synaptic dye that detects neural synaptic activitiy at neuromuscular junctions and synapses.
Synonyme(s) :
Live cell imaging probe
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.47
Technique(s)
cell based assay: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Les colorants synaptiques BioTracker sont une gamme de colorants styryle cationiques fluorescents conçus pour le suivi de l'activité synaptique au niveau des synapses et des jonctions neuromusculaires. Ils présentent généralement une queue lipophile à une extrémité et une queue hautement hydrophile à l'autre extrémité. En présence de cellules ou de préparations histologiques, ces colorants se partagent entre la phase aqueuse, où leur fluorescence est quasi nulle, et le feuillet externe de la membrane plasmique des cellules, où ils insèrent leur queue lipophile dans la membrane et produisent une fluorescence intense. Lors de l'endocytose qui se produit après une stimulation nerveuse, les colorants sont piégés à l'intérieur des vésicules. Ainsi, une fois les colorants éliminés de la surface des cellules par lavage, le signal de fluorescence est proportionnel au nombre de vésicules nouvellement formées. En revanche, lors de l'exocytose, les colorants sont libérés des vésicules avec les neurotransmetteurs, entraînant une diminution du signal de fluorescence. Par conséquent, la variation de l'intensité de la fluorescence est un indicateur du degré d'endocytose/exocytose ou de l'activité synaptique.
Propriétés spectrales
Absorbance (membranes) : 510 nm
Émission (membranes) : 750 nm
Application
Colorant synaptique pour l'imagerie sur cellules vivantes détectant l'activité synaptique des neurones au niveau des synapses et des jonctions neuromusculaires
Domaine de recherche
Imagerie cellulaire
Imagerie en fluorescence sur cellules vivantes
Sous-domaine de recherche
Colorant pour cellules vivantes
Qualité
Propriétés spectrales
Absorbance (membranes) : 510 nm
Émission (membranes) : 750 nm
Forme physique
Produit lyophilisé
Stockage et stabilité
Le colorant synaptique BioTracker 640 Rouge C2(FM4-64) se conserve entre 2°C et 8 °C, à l'abri de la lumière. Il est possible de préparer des solutions mères à 10 mM et de les conserver à 4 °C ou à -20 °C pendant six mois ou plus.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable