Principaux documents
SCT041
Sigma-Aldrich
Colorant pour cellules vivantes BioTracker Green Copper (vert de cuivre)
Live Cell imaging probe for detection of Copper (Cu+) ion in live cells.
Synonyme(s) :
Fluorescent Cu+ detection
5 X 50 NMOL
592,00 €
592,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
Changer de vue
5 X 50 NMOL
592,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.47
592,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
Forme
lyophilized
Application(s)
cell analysis
Méthode de détection
fluorometric
Description générale
Le cuivre est l'un des oligo-métaux nécessaires aux organismes vivants et constitue un cofacteur essentiel des activités enzymatiques de la cytochrome c oxydase, de la superoxyde dismutase et de la tyrosinase. Par ailleurs, une homéostase anormale du cuivre entraîne des troubles graves tels que le syndrome de Menkes et la maladie de Wilson, ou peut être liée à la maladie d'Alzheimer et à certains cancers.Le colorant pour cellules vivantes BioTracker Green Copper (vert de cuivre) est une sonde fluorescente qui détecte le Cu+, état redox dominant du cuivre dans un environnement intracellulaire réducteur. Le colorant est une matière incolore qui ne présente pratiquement pas de fluorescence. Lors de la réaction avec le Cu+, l'intensité de sa fluorescence à 510 nm augmente de plus de 100 fois par rapport à celle avant la réaction. Cependant, l'augmentation de la fluorescence n'est pas observée en présence d'espèces réactives de l'oxygène et d'autres métaux traces dans les cellules, notamment le Cu2+, le Mn2+, le Co2+, le Ni2+, le Fe+, le Fe2+ et le Zn2+.Propriétés spectrales :Absorbance (max) : 480 nmÉmission (max.) : 510 nmDomaine de recherche :colorant pour cellules vivantes
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
728.8 °F
Point d'éclair (°C)
387.1 °C
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Could you please provide information on the concentration and use of the Biotracker Green Copper Live Cell Dye (SCT041)?
    1 answer
    1. The Biotracker Green Copper Live Cell Dye (SCT041) is provided as a lyophilized powder, hence no specific concentration is provided.
      Preparation instructions are as follows:
      1. Preparation of the reagent: CopperGREEN is a colorless solid. Before opening the vial, spin down the solid to the bottom by a microcentrifuge.
      2. Warm the vial to room temperature and add 50 μl of DMSO to one vial to make a 1 mM stock solution. Dissolve the crystal completely by careful pipetting. The solution will also be a colorless liquid. Use a neutral buffer solution for dilution of the stock solution. It's important to note that CopperGREEN could be oxidized in acidic solutions.
      For further details, please refer to the article and internal information.
      Helpful?
  2. What is the detection range of this probe for copper concentration?
    1 answer
    1. Unfortunately, the minimum intracellular level of Cu+ that the probe can identify has not been established. The recommended usage concentration in culture medium is 5 uM. In the cell-free system, the probe can detect Cu+ at a concentration of more than 0.2 µM.