Principaux documents
GTTP14250
Millipore
Filtre membrane en polycarbonate, 0,22 µm de dimension de pores
Isopore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane Isopore
50 FILTERS
438,00 €
438,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 FILTERS
438,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
438,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Isopore
Millipore
Paramètres
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diamètre
142 mm
Diam. du filtre
142 mm
Épaisseur
25 μm
Extractibles par gravimétrie
<1%
Indice de réfraction
n/D 1.6
Matrice
Isopore
Dimension de pores
0.22 μm pore size
13.8 % porosity
Point de bulle
≥5.2 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La membrane Isopore est constituée d'un film en polycarbonate à la surface parfaitement lisse. Elle permet une bonne observation de l'échantillon par microscopie optique ou électronique. Elle est utile pour l'analyse de contaminants présents dans l'air. La membrane Isopore a un diamètre de pores précis et une dimension de pores uniforme. Elle peut avoir des applications en microscopie épifluorescente et dans des essais de chimiotaxie.
Application
  • Chimiotaxie
  • Bioanalyses
  • Cytologie
  • Surveillance de la qualité de l'air
  • Analyse par microscopie électronique à balayage
  • Essai de stérilité
  • Détection de microplastiques
  • Eau d'une qualité convenant à la détection de microplastiques
Le filtre membrane Isopore a été utilisé :
  • pour séparer les particules respirables de composites sablés [1]
  • pour filtrer la matière organique particulaire (MOP) de l'eau de mer[2]
  • pour concentrer la biomasse des procaryotes d'échantillons d'eau océanique[3]
Caractéristiques et avantages
  • Rétention des particules à la surface pour faciliter le dénombrement et l'analyse.
  • Les membranes Isopore présentent une faible interférence de bruit de fond.
  • Un séchage rapide et un temps d'analyse des échantillons réduit.
  • Matériau translucide
  • Également disponible en version noire.
Attention
Une réduction de débits peut être observée après autoclavage.
Informations légales
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Bacterial assemblages of the eastern Atlantic Ocean reveal both vertical and latitudinal biogeographic signatures
Friedline CJ, et al.,
Biogeosciences (Online), 9(6) (2012)
Lindsey Bishop et al.
ACS nano, 11(9), 8849-8863 (2017-08-02)
Pulmonary toxicity studies on carbon nanotubes focus primarily on as-produced materials and rarely are guided by a life cycle perspective or integration with exposure assessment. Understanding toxicity beyond the as-produced, or pure native material, is critical, due to modifications needed
Silvia Vidal-Melgosa et al.
Nature communications, 12(1), 1150-1150 (2021-02-21)
The formation of sinking particles in the ocean, which promote carbon sequestration into deeper water and sediments, involves algal polysaccharides acting as an adhesive, binding together molecules, cells and minerals. These as yet unidentified adhesive polysaccharides must resist degradation by