Documents
AP1002500
Millipore
Tampon absorbant
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en fibres de cellulose
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
cellulose fiber
plain filter
white filter
Description
25 mm, cellulose support pads are used to reinforce filters in Millipore′s monitors for contamination analysis. When saturated with growth medium, they can also be used for culturing microorganisms on membranes. Comes in a pack of 100.
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
Diam. du filtre
25 mm
Épaisseur
0.031-0.039 in.
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : AP10
Type de membrane : filtre en profondeur
Application
  • Contrôle de l'air
  • Surveillance environnementale
  • Surveillance de la contamination par aérosols
  • Protection des filtres membranes en cas de pression élevée ou de débit rapide