R03379
Formalin
ready-to-use solution, Harleco®, 10%
Synonyme(s) :
Fixative
About This Item
Produits recommandés
Forme
ready-to-use solution
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Harleco®
Concentration
10%
Couleur
colorless
pH
7
Pf
-9.21 °C
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable