Principaux documents
20654
Supelco
Septa Thermogreen® LB-2, disques solides
diam. 11 mm ( 7/16 in.), pkg of 50 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41115718
Conditionnement
pkg of 50 ea
Diamètre
11 mm ( 7/16 in.)
Compatibilité
for use with Agilent/HP 5880, 5890, 6850, 6890
for use with PerkinElmer Sigma series, 900 & 990, 8000, AutoSystem, Clarus 500
for use with Varian 1078, 1079
for use with Varian SPI
for use with Varian capillary injectors
Description générale
Le septum constitue un élément très important des systèmes d′injection par seringue. Il est généralement constitué de matériaux élastomères auto-étanchéifiants tels que le caoutchouc de silicone, le néoprène ou les élastomères fluorés. Il permet d′introduire commodément l′échantillon sans provoquer de fuite dans le système. Un septum inadapté se décompose dans les conditions de haute température associées aux injecteurs capillaires, ce qui perturbe la ligne de base et fait apparaître des pics fantômes dans le chromatogramme.
Version améliorée du septum Thermogreen LB-1 d′origine.
  • Ressuage extrêmement faible sur une large gamme de températures d′injection (de 100 °C à 350 °C).
  • Produit déjà conditionné, prêt à l'emploi.
  • Pénétration de l′aiguille facilitée et grande tolérance aux piqûres (produit idéal pour les passeurs d′échantillons).
  • Formulation de caoutchouc brevetée par Supelco.
Application
Le septum Thermogreen® LB-2 peut être utilisé dans les applications suivantes :
  • Il permet de réduire au minimum l′extraction ou la perte d′analytes au niveau de la fibre pour microextraction en phase solide (SPME) du flacon durant l′analyse par GC-MS.
  • Sur un instrument de GC, un septum thermorésistant permet d′éviter les fuites de gaz vecteur, les pics étrangers et la contamination par les phtalates.
  • Associé à un protecteur de seringue de bonne épaisseur, un septum thermorésistant permet, sur les instruments de GC, d′éviter les dommages irréversibles provoqués par les microseringues.
  • Il équipe également les orifices d′échantillonnage d′influent sur les chromatographes en phase gazeuse.
Informations légales
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Abdullahi A Yusuf et al.
The Journal of experimental biology, 221(Pt 13) (2018-05-20)
One of the responses that honey bee workers can make in the event of queen loss is to develop into false queens. False queens are workers that exhibit both behavioural and physiological traits similar to those of a true queen.
Elefteria Psillakis et al.
Chemosphere, 54(7), 849-857 (2003-11-26)
The sonochemical degradation of aqueous solutions containing low concentrations of six phthalate esters at an ultrasonic frequency of 80 kHz has been investigated. Ultrasonic treatment was found capable of removing the four higher molecular mass phthalates (di-n-butyl phthalate, butylbenzyl phthalate
Solid-phase microextraction (SPME) for rapid field sampling and analysis by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Hook, Gary L., et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 21, 534-543 (2002)
Elefteria Psillakis et al.
Journal of chromatography. A, 999(1-2), 145-153 (2003-07-30)
A simple and efficient liquid-phase microextraction (LPME) technique using a hollow-fibre membrane, in conjunction with gas chromatography-mass spectrometry has been developed for the extraction and analysis of six phthalate esters in water samples. Parameters such as extraction solvent, agitation of
R.L. Grob, M.A. Kaiser
Environmental Problem Solving Using Gas and Liquid Chromatography, 166-166 (2000)