Documents
QTUM0TEX1
Milli-Q
Cartouche de polissage Quantum® TEX
For Milli-Q® Advantage A10 / Integral / Reference systems connected to ultrapure water feed
Synonyme(s) :
Cartouche de polissage Quantum®
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Niveau de qualité
Caractéristiques
can remove trace levels of organics and ions from Ultrapure water
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Quantum®
Résistivité
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
<5 ppb
Capacité
33 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 8g NaCl)
Compatibilité
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Integral
for use with Milli-Q® Reference
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La cartouche de polissage Quantum® TEX contient un mélange de médias de purification conçus pour débarrasser l'eau d'alimentation ultra pure des composés organiques et des ions présents à l'état de traces susceptibles de compromettre certaines applications. Elle est faite de polypropylène et de polyéthylène, deux matières adaptées à la production d'eau ultra pure. Elle est constituée de matériaux propres et de haute pureté afin de minimiser le relargage des composés organiques inférieurs et des contaminants extractibles. La cartouche de polissage Quantum® TEX peut être utilisée avec les systèmes Milli-Q® Advantage A10, Integral et Reference.
Application
Cette cartouche de polissage retient les ions et les composés organiques. Son utilisation est recommandée pour la plupart des besoins de laboratoire.
Caractéristiques et avantages
  • Consommable Milli-Q® d'origine pour le remplacement de la cartouche de polissage Quantum® TEX (référence QTUM0TEX1)
  • Maintenance simplifiée : facile à installer et à remplacer
  • Étiquette RFID e-Sure pour une traçabilité totale (gestion des données)
  • Contient de l'Organex (mélange de charbon actif synthétique et de résines échangeuses d'ions vierges)
  • Purification par échange d'ions
  • Certificat de qualité disponible en ligne
Composants
  • Organex (mélange de charbon actif synthétique et de résines échangeuses d'ions vierges)
  • Résines échangeuses d'ions vierges
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany