Principaux documents
PVC504700
Millipore
Filtre membrane en PVC
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en PVC, 5,0 µm de dimension de pores
100 EA
608,00 €
608,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025Détails
Changer de vue
100 EA
608,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
608,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025Détails
Matériaux
PVC membrane
plain filter
white filter
Agence
in accordance with ASTM® F21
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
100 °C max. temp.
2.9 L/min-cm2 air flow rate
Diamètre
47 mm
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
50 μm
Dimension de pores
5.0 μm pore size
80 % porosity
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : PVC5
Les membranes en chlorure de polyvinylidène (PVC) sont recommandées par l′ASTM, le NIOSH et l′OSHA dans les applications de contrôle de l′air pour analyser les particules de silice, de noir de carbone, de métaux, de quartz et autres.
•Filtres composés de PVC pur de qualité médicale
•Filtres destinés aux applications de contrôle de l′air pour analyser les particules de silice, de noir de carbone ou de quartz
•Filtres disponibles en 5,0 µm
Caractéristiques et avantages :
•Polymère PVC de qualité médicale, de grande qualité
•Le PVC n′étant pas hygroscopique, l′humidité n′aura aucun impact sur vos analyses gravimétriques
Applications :
Contrôle des contaminants particulaires dans l′air, notamment silice, métaux et quartz
Type de filtre : Filtre écran
Application
  • Surveillance de la qualité de l'air
  • Analyse des particules
  • Analyse des particules de silice
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials