Principaux documents
1.03819
Supelco
Iron
for analysis reduced, particle size 10 µm EMSURE®
Synonyme(s) :
Iron
100 G
47,70 €
500 G
158,00 €
47,70 €
Date d'expédition estimée le27 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
47,70 €
500 G
158,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Fe
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
55.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141721
Numéro de classement CE :
231-096-4
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,70 €
Date d'expédition estimée le27 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.5% (cerimetric)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>100 °C
Puissance
30000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.1% Substances insoluble in sulfuric acid
pH
7-9 ( in H2O)
pb
3000 °C/1013 hPa
Pf
1535 °C
Densité
7.87 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
3000‑4000 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfide (S2-): ≤0.002%
Traces de cations
As: ≤0.0002%
Cu: ≤0.002%
Mn: ≤0.002%
Pb: ≤0.002%
Zn: ≤0.002%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (cerimetric): ≥ 99.5 %
Substances insoluble in sulfuric acid: ≤ 0.1 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulphide (S): ≤ 0.002 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Mn (Manganese): ≤ 0.002 %
Zn (Zinc): ≤ 0.002 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
69.8 °F
Point d'éclair (°C)
21 °C
Questions
  1. Hello, What is the particle size distribution of this iron powder? I expect not all particles to be exactly 10µm in size. Thank you in advance!
    1 answer
    1. Unfortunately, the particle size distribution has not been determined for this product.