GVWP09050
Filtre membrane en PVDF, dimension de pores de 0,22 μm
Durapore®, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane Durapore®, 0,22 µm
339,00 €
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
About This Item
339,00 €
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
PVDF membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Durapore®
Millipore
Paramètres
>1 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Diamètre
90 mm
Diam. du filtre
90 mm
Épaisseur
125 μm
Extractibles par gravimétrie
0.5%
Indice de réfraction
n/D 1.42
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm pore size
70 % porosity
Point de bulle
≥3.45 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Disponibles en plusieurs dimensions de pores (variétés hydrophiles et hydrophobes) pour répondre aux besoins de votre application.
- Les filtres membranes Durapore ont une très faible adsorption protéique pour minimiser les interactions avec votre échantillon et maximiser sa récupération.
Application
Autres remarques
- Rétention : micro-organismes
- Mode d′action : filtration (exclusion stérique)
- Applications : filtration de laboratoire classique
- Usage prévu : rétention ou élimination de contaminants biologiques.
- Mode d'emploi : la filtration stérilisante d'un liquide à travers une membrane de 0,2 μm (ou moins) de dimension de pores élimine efficacement les contaminants biologiques tels que les bactéries, les moisissures et les levures. Pour la rétention sélective des contaminants biologiques de plus grande taille, la filtration d'un liquide à travers une membrane de 0,45 µm (ou plus) de dimension de pores permet de piéger les micro-organismes et de favoriser leur croissance, en vue de leur culture et de leur analyse ultérieures.
- Stockage : à conserver dans un endroit sec
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3