PSHT004
Plaque à 96 puits Millicell®
pore size 0.4 μm, polycarbonate membrane, sterile
Synonyme(s) :
Plaque de culture cellulaire
517,00 €
About This Item
517,00 €
Produits recommandés
Matériaux
flat wells
polycarbonate membrane
polystyrene
Niveau de qualité
Description
Polycarbonate, 0.4 μm pore size, sterile, 96-well cell culture plate, single-well feeder tray, 96-well receiver tray and lid
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
Fabricant/nom de marque
Millicell®
Paramètres
75-100 μL sample volume
Technique(s)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
Hauteur
26.2 mm
Longueur
128 mm
Largeur
84.8 mm
Surface de filtration
0.11 cm2
Taille de la plaque/du plateau
96 wells
Volume de travail
75 μL
Matrice
Isopore™
Dimension de pores
0.4 μm pore size
Entrée
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type cardiac stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le dispositif Millicell est disponible avec un PCF de 0,4 µm et une membrane PET proposée en plusieurs dimensions de pore. La plaque est conçue pour un confort d'utilisation maximal et intègre des fonctionnalités particulières telles qu′une assistance apicale pour faciliter le pipetage et l′accès basolatéral. Pour réduire le risque de contamination de la monocouche, les plaques avec membrane possèdent des pieds qui permettent de surélever la plaque au-dessus de la surface de travail après l′avoir détachée de la plaque réceptrice. La morphologie des puits, en forme de larme, permet d′éliminer les bulles d′air durant l′assemblage des plaques.
Les plaques Millicell sont optimisées pour la croissance et le maintien de monocouches de cellules de grande intégrité. Les cellules se développent mieux sur les membranes des plaques Millicell que sur du plastique car elles y sont nourries à la fois par les côtés apicaux et basolatéraux. La croissance et la fonction des cellules reproduisent plus fidèlement ce qui se passe in vivo. Les plaques Millicell sont conçues aussi bien pour l′analyse que pour la croissance cellulaire et peuvent être utilisées manuellement ou sur des systèmes automatisés d′ensemencement, d′alimentation et de lavage des cellules.
Grâce à ce système complet, vous pouvez cultiver, nourrir et analyser les cellules sur une seule et même plaque équipée d′une membrane en guise de fond. La plaque est compatible avec les plaques réceptrices à puits unique et multi-puits. Lors du transport en vue de l′analyse, il suffit de transférer simplement la plaque sur une plaque de transport multi-puits.
Cette conception simplifiée améliore la fonctionnalité du système grâce à :
- Des systèmes d′ensemencement et d′alimentation combinés.
- Des systèmes de pipetage de liquides automatisés et des pipettes « span ».
- Un accès apical et basolatéral aux cellules.
- Des systèmes de mesure de la résistance électrique transépithéliale (TEER).
Conditionnement
Composants
Forme physique
Autres remarques
Le pack de 5 exclut les plaques à puits unique (réf. MACAC0RS5).
Les clients ont également consulté
Protocoles
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.