PHR3736
Oxiconazole Related Compound C
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H -imidazol-1-yl)ethan-1-one hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1483458
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 40 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C11H8Cl2N2O.ClH/c12-8-1-2-9(10(13)5-8)11(16)6-15-4-3-14-7-15;/h1-5,7H,6H2;1H
Clé InChI
XCZWBNAWVGVDAL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)