PHR3742
Clomiphene Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
(E/Z)-2-[4-(1,2-Diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethylethanamine hydrochloride
511,00 €
About This Item
511,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1140101
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 150 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.N(CCOc1ccc(cc1)\C(=C/c3ccccc3)\c2ccccc2)(CC)CC
InChI
1S/C26H29NO.ClH/c1-3-27(4-2)19-20-28-25-17-15-24(16-18-25)26(23-13-9-6-10-14-23)21-22-11-7-5-8-12-22;/h5-18,21H,3-4,19-20H2,1-2H3;1H/b26-21-;
Clé InChI
VPQKHXADDASFHZ-AURQPEIRSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
ovary
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable